重要文件
NOR505P7
Norell ® 标准系列 5 mm NMR 管
frequency 200 MHz
同義詞:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
材料
colorless tube
glass tube
特點
neck thread push fit
包裝
pack of 25 ea
製造商/商標名
Norell 505-P-7
參數
200 MHz frequency
長度
7 in.
外徑 × 內徑
5 mm × 4.2 mm
外傾角
±0.040 mm
同心度
±0.010 mm
管直徑
5 mm
壁厚
0.77 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Norell ®标准系列核磁管经过重新设计,消除了管壁和管底变化。这样可以改善匀场时间和样品重现性。这些核磁管由 ASTM 一等 B 级玻璃制成,或通常称为 N-51A,设计用于自动采样系统和高通量核磁共振光谱学。
特點和優勢
  • 核磁管底部是均匀的半球形,具有一致性
  • 适用于常规NMR。
  • 非常适合于没有热梯度的室温下操作
  • 管子均匀的壁厚提高了管子和批次间的同心度。
  • 可根据要求制造成圆底、平底。
  • 可根据要求提供任何长度的 NMR 管。
法律資訊
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)