文件
N19001
Sigma-Aldrich
3-硝基-1,8-萘二甲酸酐
technical grade
同義詞:
3-硝基萘-1,8-二羧酸酐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H5NO5
CAS號碼:
分子量::
243.17
Beilstein:
23762
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
mp
247-249 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
InChI 密鑰
FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2