重要文件
MT51344026
Mettler Toledo InLab® 74 series conductivity probe
InLab® 741, cable L 5 m, Mini-DIN connector
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
39121436
NACRES:
NB.79
材料
stainless steel shaft
描述
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
製造商/商標名
Mettler-Toledo 51344026
電導率測量範圍
0.001-500 μS/cm
長度 × 寬度
120 mm × 12 mm
電纜長度
5 m
法律資訊
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)