文件
MNO000023
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-1.4-bis-(trifluoromethyl)benzene
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H3F7
分子量::
232.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
InChI
1S/C8H3F7/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChI 密鑰
KAGRJEBZBWYSJK-UHFFFAOYSA-N