Key Documents
M84429
Sigma-Aldrich
5-甲基-2-噻吩羧酸
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6O2S
CAS號碼:
分子量::
142.18
Beilstein:
113857
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
powder
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)