Key Documents
M70606
Sigma-Aldrich
3-甲基-1-苯基吡唑
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10N2
CAS號碼:
分子量::
158.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccn(n1)-c2ccccc2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)