文件
M59408
Sigma-Aldrich
2-甲基-6-硝基苯胺
99%
同義詞:
2-氨基-3-硝基甲苯, 6-硝基邻甲苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(NO2)NH2
CAS號碼:
分子量::
152.15
Beilstein:
1868029
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
mp
93-96 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChI 密鑰
FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges