重要文件
M23500
Sigma-Aldrich
3-(2-甲氧基苯基)丙酸
98%
同義詞:
2-甲氧基氢化肉桂酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
180.20
Beilstein:
2097012
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)