文件
M18205
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-5-硝基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N2O3
CAS號碼:
分子量::
154.12
Beilstein:
126991
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-3-2-5(4-7-6)8(9)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
WUPLOZFIOAEYMG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3