文件
L476161
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H19Cl3N4O2
CAS號碼:
分子量::
513.815
MDL號碼: