文件
L475424
[2-((E)-{[({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENOXY]ACETIC ACID
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H20N4O4S3
CAS號碼:
分子量::
488.61
MDL號碼: