文件
L472654
3-BROMO-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-({[(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ETHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H19BrCl3N5O2S
CAS號碼:
分子量::
591.745
MDL號碼: