文件
L465747
2-{[4-AMINO-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C17H14Cl3N5OS
CAS號碼:
分子量::
442.757
MDL號碼: