文件
L444014
2-[(5-{[(4-METHYLPHENYL)SULFANYL]METHYL}-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]-N-(4-PHENOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C30H26N4O2S2
CAS號碼:
分子量::
538.695
MDL號碼: