文件
L441104
3-[(E)-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[(2-FURYLMETHYL)AMINO]-7-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H18N4O3S2
CAS號碼:
分子量::
426.519
MDL號碼: