文件
L438405
(5Z)-5-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-HEPTYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H26ClN3OS2
CAS號碼:
分子量::
496.098
MDL號碼: