文件
L433632
(5Z)-3-(2-CHLOROBENZYL)-5-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C29H24ClN3O2S2
CAS號碼:
分子量::
546.115
MDL號碼: