文件
L433020
4-(4-BUTOXYBENZOYL)-3-HYDROXY-1-(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C27H29N3O7S
CAS號碼:
分子量::
539.612
MDL號碼: