文件
L432474
2-METHOXYETHYL 8-METHYL-4-OXO-6-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H26N2O7S
CAS號碼:
分子量::
450.515
MDL號碼: