文件
L432210
3-HYDROXY-4-(4-METHOXYBENZOYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-1-(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H19N3O5S
CAS號碼:
分子量::
437.478
MDL號碼: