文件
L431443
2-IMINO-10-METHYL-N-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-OXO-1-(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C27H30N6O3
CAS號碼:
分子量::
486.579
MDL號碼: