文件
L421863
(5Z)-5-{[3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-(2-FURYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H18ClN3O3S2
CAS號碼:
分子量::
508.022
MDL號碼: