文件
L421553
2-METHOXYETHYL (2Z)-7-METHYL-2-[(5-METHYL-2-FURYL)METHYLENE]-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H20N2O5S2
CAS號碼:
分子量::
444.532
MDL號碼: