文件
L420905
2,6-DIMETHYL-4-[(Z)-(6-METHYL-3,7-DIOXO-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZIN-2(3H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C17H15N3O4S
CAS號碼:
分子量::
357.391
MDL號碼: