文件
L417106
N-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]-2-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C30H34N4O3S2
CAS號碼:
分子量::
562.758
MDL號碼: