重要文件
L380045
Sigma-Aldrich
DCI 活化剂
configured for ABI, 0.25M
同義詞:
DCI 活化剂溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
包裝
pkg of 6 × 450 mL L380045-06
濃度
29-32 g/L
雜質
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear Appearance of Solution
clear
相容性
configured for ABI
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.0 °F
閃點(°C)
5 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)