文件
L372854
N-(2-METHOXYPHENYL)-2-((2E)-2-{[3-(3-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H23N5O3
CAS號碼:
分子量::
453.505
MDL號碼: