文件
L364800
ALLYL 6-[4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H26N2O5S
CAS號碼:
分子量::
478.572
MDL號碼: