文件
L351210
5-(4-BROMOPHENYL)-4-(4-BUTOXY-3-METHYLBENZOYL)-1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H31BrN2O4
CAS號碼:
分子量::
515.452
MDL號碼: