文件
L349194
1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C28H36N2O6
CAS號碼:
分子量::
496.609
MDL號碼: