文件
L347752
3-HYDROXY-4-(2-METHYL-4-PROPOXYBENZOYL)-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-(3-PHENOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C33H36N2O6
CAS號碼:
分子量::
556.665
MDL號碼: