文件
L340421
9-BROMO-2-(NAPHTHALEN-2-YL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEX[2]EN]-3'-OL
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H21BrN2O2
CAS號碼:
分子量::
461.362
MDL號碼: