文件
L335533
N-[(5Z)-5-(1-ACETYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-4-HYDROXYBENZAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H13N3O5S2
CAS號碼:
分子量::
439.472
MDL號碼: