文件
L331171
4-[5-(3-CHLOROPHENYL)-2-FURYL]-2,7,7-TRIMETHYL-N-(5-METHYL-2-PYRIDINYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C29H28ClN3O3
CAS號碼:
分子量::
502.018
MDL號碼: