文件
L330531
N-(5-BROMO-2-PYRIDINYL)-4-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)-2-METHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE COMPOUND WITH ETHANOL
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H28BrN3O5
CAS號碼:
分子量::
530.423
MDL號碼: