文件
L329754
N-(5-BROMO-2-PYRIDINYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-(3-PYRIDINYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE COMPOUND WITH ETHANOL
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H29BrN4O3
CAS號碼:
分子量::
513.439
MDL號碼: