文件
L328944
N-(2-FLUOROPHENYL)-2-METHYL-5-OXO-7-PHENYL-4-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C32H31FN2O5
CAS號碼:
分子量::
542.613
MDL號碼: