文件
L316792
N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C28H28ClN5O2S
CAS號碼:
分子量::
534.085
MDL號碼: