文件
L315257
3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C31H25N5O
CAS號碼:
分子量::
483.578
MDL號碼: