文件
L314048
N'-[(E)-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H19BrN4O2
CAS號碼:
分子量::
475.349
MDL號碼: