文件
L313769
N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C33H30N6O2S
CAS號碼:
分子量::
574.71
MDL號碼: