文件
L291528
3-(4-BROMOPHENYL)-2-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H21BrN2OS2
CAS號碼:
分子量::
497.48
MDL號碼: