文件
L287946
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-[(3,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C23H17Cl3N2OS2
CAS號碼:
分子量::
507.892
MDL號碼: