文件
L276626
4-{(E)-[(2-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-ETHOXYPHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C30H26ClN3O7S
CAS號碼:
分子量::
608.075
MDL號碼: