文件
L249378
N'-[(E)-(4-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-METHYL-2-PROPENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H19Br2N5OS
CAS號碼:
分子量::
549.29
MDL號碼: