文件
L247111
3-[(Z)-(3-ISOBUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-(4-METHYL-1-PIPERIDINYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H26N4O2S2
CAS號碼:
分子量::
442.606
MDL號碼: