文件
L245305
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DIFLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C23H17ClF2N4OS
CAS號碼:
分子量::
470.932
MDL號碼: