文件
L245194
2-[(2-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-3-(4-METHOXYPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H21FN2O2S2
CAS號碼:
分子量::
452.574
MDL號碼: