文件
L242993
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H18ClN3O4S
CAS號碼:
分子量::
479.946
MDL號碼: