文件
L240354
4-CHLORO-N-[2-({(2E)-2-[(6-CHLORO-4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}CARBONYL)PHENYL]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C23H15Cl2N3O5S
CAS號碼:
分子量::
516.363
MDL號碼: